Learn More
PTFE, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450433 50 g -
11460433 250 g 250g
11444354 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11450433 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12613.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
PTFE may be used as a non stick coating. It can be used as engineering plastics. It is employed as lining reaction vessels, gaskets and pump packing, electrical insulator for high frequency applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-84-0
Formule moléculaire (C2F4)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00084455
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polytetrafluoroethylene
Quantité 50 g
Merck Index 14,7562
Informations sur la solubilité Insoluble in water.