Learn More
Polyco Healthline Feuilles de dessin en polythylène
Description
- Catégorie : Feuilles de dessin
- Force : Moyenne
- Format du paquet : Roll
- Couleurs disponibles : Transparent
- Dimensions de la feuille : 92 x 168 cm (environ 36 x 66 in)
- Conçu pour l’automobile, la construction, l’ingénierie, les services de concierge, la gestion des déchets et les applications des autorités locales
- Résistant à l’eau pour aider à protéger les surfaces pendant les tâches
- Favorise la propreté et la sécurité pendant l’utilisation
- Contenu de l’emballage : 50 feuilles par rouleau, 5 rouleaux par caisse, 64 caisses par palette
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyéthylène |
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.