Description
Les agrégats de dispersion Polytron™ sont disponibles dans différentes conceptions, comme le rotor avec couteaux pour précoupe, le rotor / stator avec plusieurs rangées de dents pour les émulsions fines ou doubles, les joints mécaniques pour les app
- /2 Conception : Géométrie universelle pour l’émulsion, la suspension, la dispersion et l’extraction d’échantillons
- Conception en W : Utilisé pour les échantillons fibreux ou filandreux
- Conception en M : Rotor avec couteaux de prédécoupage, idéal pour disperser les échantillons de plus grand diamètre que les rotors
- Conception Biotrona : Tête mélangeuse à agitation élevée pour échantillons hautement visqueux
- Autoclavable
- Comprend le manuel d’instructions et un outil pour faciliter le démontage
- Le système de couplage Click and Go permet un assemblage d’une seule main
- Garantie : 2 ans
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sonde |
| Vitesse | 3 m/s |
| Plage de volume (métrique) | 0,05 à 2 ml |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Longueur (métrique) de l’arbre | 50 mm |
| Matériau | Acier inox 316 litres |
| Type de fond | Dentelé |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les petites quantités de tissus végétaux et animaux. Dispersion, émulsions, réduction de la taille, suspension, désagglomérations, encapsulations, extractions |
| À utiliser avec (équipement) | Homogénéiseurs Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E |
| Afficher plus |