Learn More
Kinematica Disperseur manuel Polytron™ PT 1300 D
Code produit 10764233 Tous les produits Kinematica Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
10764233 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10764233 Supplier Kinematica Supplier No. 11010030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3515.61€
    3038.00€ / 1 pièces
    Économisez 477.61€
    13% de réduction
Expédition estimée: 22-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Requires
Générateurs (vendus séparément ; voir les accessoires Polytron)
Choisissez l’homogénéiseur Polytron PT 1300 D KINEMATICA pour répondre aux besoins de votre laboratoire. Cet homogénéiseur polyvalent portatif associe qualité, commodité et hautes performances pour un traitement rapide et reproductible des échantillons et une uniformité constante d’échantillon à échantillon.
Cet homogénéisateur, qu’il soit portable ou monté sur un support, est idéal pour un traitement rapide de petits volumes et quantités d’échantillons. Le faible poids du PT 1300 D facilite les utilisations répétées et les déplacements. La fonction de sauvegarde de la vitesse souhaitée assure des homogénéisations répétitives et reproductibles.  Lorsque l’unité est éteinte, la dernière vitesse sauvegardée est enregistrée. Il existe différents styles d’agrégats en acier inox (disponibles séparément) allant de 3 mm de diamètre pour les volumes pouvant atteindre 0,01 ml, à 12 mm de diamètre pour les volumes pouvant atteindre 250 ml. En cas de risque de contamination croisée d’un échantillon à un autre, choisissez des agrégats synthétiques jetables de 7 mm ou 12 mm de diamètre (disponibles séparément).
  • Moteur basse tension 24 V 100 W avec transformateur de sécurité
  • Commande de vitesse de 2 000 à 30 000 tr/min
  • Des vitesses de pointes d’agrégats allant jusqu’à 14 m/s produisent les particules les plus fines possible
  • La vitesse demeure constante même lorsque la viscosité change
  • Le démarrage progressif évite les éclaboussures de l’homogénat à partir du récipient à échantillons
  • Fusible thermique de protection contre les surcharges
  • Interfaces PC (RS 232 et USB)
  • Fonction MÉMO de la vitesse mémorisée
  • Clavier à membrane pour la saisie des paramètres par effleurement d’un seul doigt et un nettoyage facile
  • Conception conviviale
  • Remplacement d’agrégats à l’aide d’un raccord rapide à touche d’une main
  • Divers modèles d’agrégats de dispersion faciles à nettoyer et adaptés à de nombreuses applications différentes (la pulvérisation des tissus végétaux et animaux, les graines et les céréales, l’extraction des sols, l’extraction d’ADN / ARN, la préparation d’échantillons Karl Fischer, la toxicologie et les sciences alimentaires)
Specifications
Vitesse 30 000 tr/min
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Puissance 100 W
Capacité (métrique) 250 ml
Plage de volume (impériale) 0,003 à 3,381 oz
Plage de volume (métrique) 0,1 à 100 ml
Dimensions (L x l x H) 8,26 x 1,57 x 1,77 in (21 x 4 x 4,5 cm)
Hauteur (impériale) 1,77 po
Hauteur (métrique) 4,5 cm
Longueur (impériale) 8,26 po
Longueur (métrique) 21 cm
Largeur (impériale) 1,57 po
Largeur (métrique) 4 cm
Affichage LED
À utiliser avec (application) Idéal pour la pulvérisation des tissus végétaux et animaux, les graines et les céréales, l’extraction des sols, l’extraction d’ADN/ARN, la préparation d’échantillons Karl Fischer, la toxicologie et les sciences alimentaires
À utiliser avec (équipement) Homogénéisateur portatif PT 1300 D
Comprend Homogénéisateur portatif, générateur en acier inoxydable 5, 7, 12 mm et générateur à usage unique 7 mm
Modèle PT 1300 D
Quantité d’emballage 1 de chaque
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Fréquence 50/60 Hz