Learn More
Kinematica™ Unité d’entraînement pour homogénéiseur de paillasse Polytron™ PT 6100 D
Code produit 11930429 Tous les produits Kinematica Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
500 à 26 500 tr/min
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse
11930429 500 à 26 500 tr/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11930429 Fournisseur Kinematica™ Code fournisseur 11010110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6924.75€
    6429.00€ / 1 pièces
    Économisez 495.75€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cet instrument satisfait les normes de reproductibilité les plus élevées pour la mise à l’échelle et le moteur 1600 W permet la manipulation de quantités plus importantes sans entraîner une baisse de la qualité. Le système de contrôle et de régulation numérisés est très facile à utiliser. Écran LCD éclairé, avec clavier à membrane.
  • Le moteur 1700 watts offre une puissance suffisante et une vitesse élevée nécessaires pour une réduction efficace de la taille des particules
  • Le démarrage progressif évite les éclaboussures de l’homogénat à partir du récipient à échantillons
  • La pointe d’agrégat va jusqu’à 32 m/s produisant les particules les plus fines possible
  • La vitesse demeure constante même lorsque la viscosité change
  • Le clavier à membrane permet une saisie facile des paramètres et un fonctionnement du bout des doigts
  • Choix parmi trois modes de fonctionnement : standard, temporisé et automatique
Spécification
Type de produit Support de disperseur (haut de gamme)
Vitesse 500 à 26 500 tr/min
Tension 230 V
Hertz 50/60 Hz
Puissance 1700 W
Plage de volume (métrique) 0,1 ml à 30 L
Dimensions (L x l x H) 235 x 164 x 313 mm
Hauteur (métrique) 313 mm
Longueur (métrique) 235 mm
Largeur (métrique) 164 mm
Affichage LCD
Comprend Logiciel PC, câble d’alimentation UE, câble de connexion RS-232/USB
Modèle PT 6100 D
Niveau sonore 82 dBA à 26 500 tr/min
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Poids (métrique) Entraînement : 7,4 kg