Learn More
Navailles Fauteuil réglable en polyuréthane
Code produit 17496172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur de siège:
de 480 à 610 mm
de 620 à 860 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur de siège Conditionnement
17496172 de 480 à 610 mm 1 pièce
17406182 de 620 à 860 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17496172 Supplier Navailles Supplier No. 7NG 35NBPR 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.94€
    331.00€ / 1 pièces
    Économisez 89.94€
    21% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Ajouter au panier
Ce fauteuil réglable en polyuréthane est facilement réglable et dispose d’une surface confortable et aérée.Conception résistante à l’abrasion, sans agrafes ni coutures.
  • Base en polyamide renforcé à 5 branches avec roulettes en nylon pour usage intensif
  • Colonne de levage de gaz avec réglage en hauteur et amortisseur
  • Siège ergonomique en polyuréthane souple KANGO™ noir
  • Dossier articulé en polyuréthane souple noir, réglable en profondeur et en hauteur
Spécification
Couleur Noir
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité EN 1021-1, EN 1021-2
À utiliser avec (application) Laboratoires, Industrie chimique
Type de levage Colonne de levage pneumatique
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège de 480 à 610 mm
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 20,6 lb
Poids (métrique) 9,4 kg
Type de roue Roues en nylon à usage intensif
Largeur (impériale) 23,6 in
Largeur (métrique) 60 cm