Learn More
Navailles Fauteuil Asynchronous en polyuréthane
Code produit 17426182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur de siège:
de 460 à 590 mm
de 560 à 800 mm
Type de roue:
Aucun
Roues avec pneus en caoutchouc
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur de siège Type de roue Conditionnement
17426182 de 560 à 800 mm Aucun 1 pièce
17416182 de 460 à 590 mm Roues avec pneus en caoutchouc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17426182 Fournisseur Navailles Code fournisseur 7NG 40GHLP 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    668.16€
    452.00€ / 1 pièces
    Économisez 216.16€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-11-2026
Le fauteuil Asynchronous en polyuréthane est entièrement et facilement réglable, doté d’une surface confortable et aérée.Fabriqué sans agrafes ni coutures.
  • Base chromée renforcée à 5 branches, résistante aux rayures
  • Colonne de levage de gaz chromée pour le réglage en hauteur avec amortisseur
  • Siège ergonomique et dossier en polyuréthane souple noir
  • Inclinaison du siège et du dossier réglables indépendamment par un levier actionnable du bout des doigts
Specifications
Couleur Noir
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité EN 1021-1, EN 1021-2
À utiliser avec (application) Laboratoires, Industrie chimique
Type de levage Colonne de levage pneumatique
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège de 560 à 800 mm
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 30,9 lb
Poids (métrique) 14,1 kg
Type de roue Aucun
Largeur (impériale) 23,2 in
Largeur (métrique) 59 cm