Learn More
Navailles Siège auto-adaptatif en polyuréthane
Code produit 17446182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur de siège:
de 510 à 640 mm
de 610 à 850 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur de siège Conditionnement
17446182 de 610 à 850 mm 1 pièce
17436182 de 510 à 640 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17446182 Fournisseur Navailles Code fournisseur 7NK 91NHDP 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.97€
    503.00€ / 1 pièces
    Économisez 189.97€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Le siège auto-adaptatif en polyuréthane est doté d’une ergonomie et d’une conception pour éliminer la fatigue.Pas d’agrafes ni de coutures dans la construction résistante à l’abrasion.
  • Base en acier renforcée, noire à 5 branches, résistante aux rayures
  • Colonne à vérin pneumatique pour le réglage en hauteur avec amortisseur
  • Siège déformable et support lombaire en polyuréthane souple noir KANGO™
  • Le siège est équipé d’une inclinaison vers l’avant de 2°
  • Montage sur silentbloc
Spécification
Couleur Noir
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité EN 1021-1, EN 1021-2
À utiliser avec (application) Laboratoires, Industrie chimique
Type de levage Colonne de levage pneumatique
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège de 610 à 850 mm
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 26,5 lb
Poids (métrique) 12 kg
Type de roue Aucun
Largeur (impériale) 23,2 in
Largeur (métrique) 59 cm