Learn More
mb2 Chaise en polyuréthane sur roulettes - Mécanisme asynchrone
Description
- Chaise en polyuréthane
- Assise et dossier en polyuréthane
- Mécanisme asynchrone, siège et dossier réglables
- Cylindre pneumatique bas
- Base à 5 branches injectée en nylon et fibre de verre renforcée par un anneau en acier galvanisé.
- Roulettes pour sol dur.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Siège de laboratoire |
| Couleur | Noir |
| Réglable (hauteur) | Oui |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de dossier | Étalon |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur de siège | 420 à 560 mm |
| Poids (métrique) | 11.58 kg |
| Avec accoudoir | Non |
| Avec dossier | Oui |
| Afficher plus |