Learn More
mb2 Chaise en polyuréthane sur patins
Description
- Chaise en polyuréthane
- Assise et dossier en polyuréthane
- Dossier réglable en profondeur par roue.
- Cylindre pneumatique milieu
- Base à 5 branches injectée en nylon et fibre de verre renforcée par un anneau en acier galvanisé.
- Glissières
Spécification
Spécification
| Type de produit | Siège de laboratoire |
| Couleur | Noir |
| Réglable (hauteur) | Oui |
| Réglable | Hauteur |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de dossier | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Pour paillasse |
| Hauteur (métrique) | 700 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur de siège | 490 à 680 mm |
| Afficher plus |