Learn More
Siège en PU
Description
- Dimensions : 610 x 460 mm (dia. x H)
- Cinq roues
Spécification
Spécification
| Type de produit | Siège profilé |
| Réglable | Hauteur |
| Type de dossier | Ergonomique |
| Type de base | Ramifié 5 roues |
| Diamètre (métrique) | 610 mm |
| Hauteur (métrique) | 660 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Forme de siège | Épouse la forme de la main |
| Avec accoudoir | Non |
| Matériau | PUR |