Learn More
mb2 Chaise perforée en polyuréthane sur roulettes - Mécanisme asynchrone
Description
- Chaise en polyuréthane perforé
- Assise et dossier en polyuréthane perforé
- Mécanisme asynchrone, siège et dossier réglables
- Cylindre pneumatique bas
- Base à 5 branches injectée en nylon et fibre de verre renforcée par un anneau en acier galvanisé.
- Roulettes pour sol dur.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Siège de laboratoire |
| Couleur | Noir |
| Réglable (hauteur) | Oui |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de dossier | Norme |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur de siège | 410 a 530 milímetros |
| Poids (métrique) | 14.70 kg |
| Avec accoudoir | Non |
| Avec dossier | Oui |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?