Learn More
LABPLAS Éponge sanitaire en polyuréthane avec eau peptonée tamponnée
Code produit 17966749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Aucun
Gants
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17966749 Aucun 100 pièces
17966469 Gants 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17966749 Fournisseur LABPLAS Code fournisseur KSS67810BPW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    246.71€ / 100 pièces
    Économisez 15.29€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Éponge synthétique en polyuréthane pour le prélèvement d'échantillons de surface, avec tampon pour neutraliser le désinfectant.
  • Éponge sanitaire en polyuréthane
  • Saturé d'eau peptonée tamponnée
  • Dimensions : 160 x 229 mm
  • Contenance : 600 mL
  • Possibilité d'inclure des gants dans le kit
Spécification
Type de produit Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Type de milieu Neutralizadores
Stérilité Stérile
Comprend Aucun