Learn More
LABPLAS Éponge sanitaire en polyuréthane avec tampon neutralisant
Description
- Éponge sanitaire en polyuréthane
- Saturé avec un tampon neutralisant
- Dimensions : 160 x 229 mm
- Contenance : 600 mL
- Possibilité d'inclure des gants dans le kit
Specifications
Specifications
| Type de produit | Kit de muestreo de esponjas higiénicas |
| Type de milieu | Neutralizadores |
| Stérilité | Stérile |
| Comprend | Gants |