Learn More
LABPLAS Bâtonnet désinfectant en polyuréthane avec eau peptonée tamponnée
Code produit 17996639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Aucun
Gants
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17996639 Gants 100 pièces
17946549 Aucun 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17996639 Fournisseur LABPLAS Code fournisseur KSS67915BPW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00€
    338.28€ / 100 pièces
    Économisez 8.72€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Éponge synthétique en polyuréthane avec bâtonnet pour le prélèvement d'échantillons de surface, avec tampon pour neutraliser le désinfectant.
  • Polyuréthane Sani-Stick
  • Saturé d'eau peptonée tamponnée
  • Dimensions : 160 x 229 mm
  • Contenance : 600 mL
  • Possibilité d'inclure des gants dans le kit
Spécification
Type de produit Kit de muestreo de esponjas higiénicas
Type de milieu Neutralizadores
Stérilité Stérile
Comprend Gants