Learn More
mb2 Chaise de travail pivotante antistatique en polyuréthane
Code produit 13446329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
870 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
13446329 870 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13446329 Fournisseur mb2 Code fournisseur 231B3C1D2E2
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaise de travail pivotante antistatique en polyuréthane, vérin à gaz haut avec repose-pieds et roulettes
  • Chaise de travail antistatique
  • Assise et dossier en bois de hêtre et de peuplier multicouches, entièrement recouverts de mousse de polyuréthane antistatique noir
  • Support de dossier en tige d'acier chromé, réglable en hauteur et en profondeur
  • Réglage de la hauteur par gaz
  • roulettes antistatiques à double rotation et à freinage automatique
  • Pied à 5 branches en aluminium poli moulé sous pression
Spécification
Type de produit Chaise ESD
Couleur Noir
Réglable (hauteur) Oui
Réglable Hauteur
Autoclavable Non autoclavable
Type de dossier Norme
Type de base Ramifié 5 roues
Type de pied Sangles en métal à 3 rivets sur branches métalliques
Hauteur (métrique) 870 mm
Longueur (métrique) 370 mm
Quantité 1 de chaque
Hauteur de siège de 560 à 800 mm
Poids (métrique) 12.76 kg
Avec accoudoir Non
Avec dossier Oui
Avec roulettes Oui
Repose-pieds Oui
Avec support lombaire Non
Avec inclinaison Non
Matériau Polyuréthane
Type de siège Selles avec dossier