Learn More
Navailles Selle Semi-standup en polyuréthane
Code produit 17486172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
120 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
17486172 120 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17486172 Fournisseur Navailles Code fournisseur 7NG 20GHLP 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.44€
    278.00€ / 1 pièces
    Économisez 82.44€
    22% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Le siège en polyuréthane Semi-standup est facilement réglable et dispose d’une surface confortable et aérée.Conception résistante à l’abrasion, sans agrafes ni coutures.
  • Base en chrome renforcée, résistante aux rayures, à 5 branches, avec patins articulés
  • Colonne de levage de gaz chromée pouvant être réglée à des hauteurs allant de 550 à 790 mm et munie d’un amortisseur
  • Siège ergonomique incliné vers l’avant en™ polyuréthane souple KANGO noir
Spécification
Couleur Noir
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité EN 1021-1, EN 1021-2
À utiliser avec (application) Laboratoires, Industrie chimique
Type de levage Colonne de levage pneumatique
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège de 550 à 790 mm
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 17,5 lb
Poids (métrique) 7,9 kg
Type de roue Aucun
Largeur (impériale) 23,2 in
Largeur (métrique) 59 cm