Learn More
Navailles Siège assis-debout en PU
Code produit 17476172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Siège assis-debout en PU ; À utiliser avec (application) :Laboratoires, industrie chimique ; Hauteur de siège :de 630 à 980 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17476172 Siège assis-debout en PU ; À utiliser avec (application) :Laboratoires, industrie chimique ; Hauteur de siège :de 630 à 980 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17476172 Fournisseur Navailles Code fournisseur 7KA 80YHFO 00 905
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Concept réellement ergonomique, le siège assis-debout en PU élimine la fatigue générée par le poids du corps dans la position debout prolongée.Extrêmement stable, facile à déplacer et prenant peu d’espace au sol, il n’interfère pas avec les mouvements de
  • Base en acier semi-circulaire recouverte d’un revêtement en PVC noir
  • Colonne à vérin pneumatique non rotative inclinée
  • Hauteur réglable de 750 à 980 mm avec rallonge et 630 à 860 mm sans rallonge
  • Amortisseur
  • Siège cylindrique en PU souple KANGO™ noir
Spécification
Couleur Noir
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
À utiliser avec (application) Laboratoires, Industrie chimique
Type de levage Colonne de levage pneumatique
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège de 630 à 980 mm
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 18,1 lb
Poids (métrique) 8,2 kg
Type de roue Aucun
Largeur (impériale) 18,9 in
Largeur (métrique) 48 cm