Learn More
Bevco Tabouret haut en polyuréthane avec base renforcée en plastique
Code produit 15341182 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
14 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (impériale) Conditionnement
15341182 14 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15341182 Fournisseur Bevco Code fournisseur 4762170
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-01-2027
Ce tabouret haut en polyuréthane avec base renforcée en plastique est conçu pour la mobilité, la sécurité et le confort.
  • Le siège en polyuréthane noir de 5 cm d'épaisseur est imperméable à l'eau, à l'huile et à la plupart des produits chimiques.
  • Le polyuréthane est un matériau facile à nettoyer et résistant aux perforations.
  • Le réglage pneumatique de la hauteur permet de modifier la hauteur du siège sans effort, de 22 à 32 in.
  • Les tabourets en polyuréthane sont robustes et présentent un design moderne.
  • Le siège est confortable et durable, avec un diamètre de 14 in.
  • Une mousse haute densité enveloppe le bord inférieur du siège pour un confort accru.
  • La surface antidérapante est résistante aux perforations et facile à nettoyer.
  • Le Versa Le tabouret sans dossier est idéal pour une large gamme d'applications, notamment les bureaux, les laboratoires et les usines.
Spécification
Type de produit Tabouret
Couleur Noir
Profondeur (impériale) 14 in
Profondeur (métrique) 355.6 mm
Diamètre (impériale) 14 in
Diamètre (métrique) 12,7 mm
Hauteur (impériale) 22 à 32 in
Hauteur (métrique) 558,8 à 812,8 mm
Comprend Base renforcée en plastique
Modèle 3500-P
Quantité 1 de chaque
Hauteur de siège 558,8 à 812,8 mm (22 à 32 in)
Épaisseur (impériale) du siège 2 in
Épaisseur (métrique) du siège 50.8 mm
Garantie 12 ans
Poids (impériale) 16 lb.
Poids (métrique) 7.3 kg
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 355.6 mm
Avec accoudoir Non
Avec dossier Non
Avec roulettes Non
Repose-pieds Non
Avec support lombaire Non
Avec inclinaison Non
Matériau Polyuréthane
Type de siège Tabouret