Learn More
Navailles Tabouret en polyuréthane
Code produit 17466182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur de siège:
de 470 à 600 mm
de 580 à 820 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur de siège Conditionnement
17466182 de 470 à 600 mm 1 pièce
17456182 de 580 à 820 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17466182 Fournisseur Navailles Code fournisseur 7NN 10NBNR 00 905
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-11-2026
Ce tabouret en polyuréthane se règle facilement.La conception est résistante à l’abrasion sans agrafes ni coutures.
  • Base renforcée à 5 branches avec roulettes en nylon pour usage intensif
  • Colonne de levage de gaz avec réglage en hauteur et amortisseur
  • Assise ronde en polyuréthane noir
Spécification
Couleur Noir
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité EN 1021-1, EN 1021-2
À utiliser avec (application) Laboratoires, Industrie chimique
Type de levage Colonne de levage pneumatique
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Hauteur de siège de 470 à 600 mm
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 11 lb
Poids (métrique) 5,2 kg
Type de roue Roues en nylon à usage intensif
Largeur (impériale) 21,7 in
Largeur (métrique) 55 cm