Learn More
mb2 Tabouret en polyuréthane sur roulettes
Description
- Tabouret en polyuréthane
- Siège en polyuréthane
- Cylindre pneumatique milieu
- Base à 5 branches injectée en nylon et fibre de verre renforcée par un anneau en acier galvanisé.
- Roulettes pour sols durs 50 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tabouret |
| Couleur | Noir |
| Réglable (hauteur) | Oui |
| Réglable | Hauteur |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Pour bureau |
| Hauteur (métrique) | de 420 à 540 mm |
| Capacité | 5 roulettes |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur de siège | 470 à 650 mm |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?