Learn More
Acétate de polyvinyle, M.W. ca 50,000, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polyvinyl acetate |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ketones,ethers and aromatic hydrocarbons. |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | ≈50,000 |