Learn More
Acétate de polyvinyle, M.W. ca 50,000, Thermo Scientific™
Code produit 11420683
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420683 2500 g 2500g
11400683 100 g 100g
11410683 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420683 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12732.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-20-7
Formule moléculaire (C4H6O2)n
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00084457
Clé InChI XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
CID PubChem 7904
ChEBI CHEBI:46916
Nom IUPAC Acétate d’éthényle
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinyl acetate
Informations sur la solubilité Soluble in ketones,ethers and aromatic hydrocarbons.
Quantité 2500 g
Poids de la formule ≈50,000