Learn More
Descrizione
NDUFA2 Polyclonal antibody specifically detects NDUFA2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | NDUFA2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | APC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | B8, CD14, CIB8, CI-B8, complex I B8 subunit, Complex I-B8, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2 (8kD, B8), NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2, 8kDa, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 2, NADH-ubiquinone oxidoreductase B8 subunit, NADH-ubiquinone oxidoreductase subunit CI-B8 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NDUFA2 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?