Learn More
Cytiva Hotte en polychlorure de vinyle
Beskrivning
- Hotte filtrante en polychlorure de vinyle avec éclairage fluorescent pour tubes
- PVC Sorbridge standard (= hotte filtrante de registre)
- Panneau arrière en PVC sur toute la largeur de la hotte filtrante
- Guidez l’air vers haut et en bas
- Utilise tous les types de solvants, produits volatils, poudres, condensation
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Hotte de laboratoire |
| Type d’éclairage | Tube fluorescent à reflets |
| Matériau | PVC |
| Certifications/Conformité | NFX 15-210 de classe B et EN 14175 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (métrique) | 150 cm |