Learn More
VITLAB™ Boîtes de laboratoire en PVC
Description
- Blancs
- Polyvalents
- Bords et coins arrondis
- Nettoyage facile
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 200 × 150 × 50 mm |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Type | Boîtes de laboratoire |
| Largeur (métrique) | 150 mm |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Forme | Rectangulaires |