Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. moyen 1.300.000, K85-95, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Polyvinylpyrrolidone |
| Couleur | Blanc crème à blanc |
| Note relative au nom | Average M.W. 1.300.000, K85-95 |
| pH | 4 to 7 (5% aq. soln.) |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Identification | positive |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Merck Index | 15, 7814 |
| Show More |