Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. moyen 3500, K12, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10733061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10733061 250 g Flacon en plastique 250g
10608653 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10733061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 276142500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.60€
    50.65€ / 250g
    Économisez 11.95€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-39-8
Formule moléculaire (C6H9NO)n
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD01076626
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
CID PubChem 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidine-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinylpyrrolidone
Couleur De couleur blanche à blanche / jaune
Note relative au nom K12
pH 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.)
Forme physique Poudre ou paillettes
Quantité 250 g
Identification Passes Test
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 15, 7814
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Eau 5% Max. (K.F.)
Pourcentage de pureté 11.5 to 12.8% (nitrogen, on anh. subst.), 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one max. (HPLC), 3.0% max. 2-pyrrolidone (HPLC)