Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. moyen 58,000, K29-32, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10721701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10721701 100 g Flacon en plastique 100g
10721891 500 g Flacon en plastique 500g
10697323 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10721701 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 227541000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.40€
    46.65€ / 100g
    Économisez 10.75€
    18% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9003-39-8
Formule moléculaire (C6H9NO)n
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD01076626
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
CID PubChem 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidine-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Polyvinylpyrrolidone
Couleur Blanc
Note relative au nom K29-32
pH 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Point de fusion 225.0°C
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids 50.000
Quantité 100 g
Identification B,C,D,E comply
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 15, 7814
Viscosité 29 to 32 K−value (1% solid w/v aq. soln.)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Eau 5% Max. (K.F.)
Pourcentage de pureté 11.5 to 12.8% (Nitrogen, on anh. subst.) 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one (HPLC) max. 3% max. 2-pyrrolidone (HPLC)