Learn More
Polyvinylpyrrolidone, réticulé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10246760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10246760 25 g Flacon en plastique 25g
10013573 100 g Flacon en plastique 100g
10083130 500 g Flacon en plastique 500g
10668504 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10246760 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227480250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25249-54-1 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25249-54-1
Formule moléculaire (C6H9NO)n
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD00149016
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
CID PubChem 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidine-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinylpyrrolidone
Couleur Blanc
pH 5 to 8 (1% aq. soln.)
Forme physique Poudre de microcristaux
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 14, 7697
Eau 5% max. (K.F.)
Pourcentage de pureté 11 to 12.8% (nitrogen)(on substance as is)