Learn More
Complexe polyvinylpyrrolidone-iode, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10730575 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10730575 500 g 500g
10105000 100 g 100g
10474905 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10730575 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229475000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25655-41-8 | (C6H9NO)nI2 | 364.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25655-41-8
Formule moléculaire (C6H9NO)nI2
Poids moléculaire (g/mol) 364.95
Numéro MDL MFCD00084483
Clé InChI CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme povidone iodine, povidone-iodine, betadine, isodine, pvp iodine, pvp-iodine, pvp-i, isobetadyne, bridine, disphex
CID PubChem 410087
Nom IUPAC 1-ethenylpyrrolidine-2-one ; iode moléculaire
SMILES II.*-CC(-*)N1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
Couleur Brun-rouge à jaune
Perte à la dessiccation 8% max. (5 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (C6H9NO)n·xI
Quantité 500 g
Merck Index 15, 7815
Pourcentage de pureté 9.0 to 12.0% (available iodine) (on dried substance)
Forme physique Poudre