Specifications
| Nom chimique ou matériau | Polyvinylpyrrolidone K 30 |
| CAS | 9003-39-8 |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.23-1.29g/mL |
| Quantité | 1 kg |
| Forme physique | Poudre |
| Formule moléculaire | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 |
| Numéro MDL | MFCD00082107 |
| Synonyme | PVP 40, Polyvidone |
| Clé InChI | HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N |
| Show More |