Learn More
Polyvinylpyrrolidone K30, MP Biomedicals™
Code produit 11416162 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11416162 500 g
11406162 100 g
11426162 1 kg
11436162 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11416162 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02102786.5
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Utilisé comme épaississant et comme agent dispersant. Polyvinylpyrrolidone K30, MP Biomedicals est un élément de la solution de Denhardt. Il est également utilisé comme détoxifiant, agent complexant, lubrifiant et liant.
Identifiants chimiques
CAS 9003-39-8
Formule moléculaire (C6H9NO)n
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD01076626
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
CID PubChem 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidin-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spécification
Densité 1,23 – 1,29 g/mL (litt.)
pH 2,8 à 4,2 (solution aqueuse à 5 %)
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (>100 mg/mL, solution 2,5 % aq), méthanol, éthanol, alcool, chloroforme et glycérol, acide acétique ; insoluble dans l’éther diméthylique, l’acétate d’éthyle, l’acétone, le toluène, le xylène, l’huile minérale, le tétrachlorure de carbone.
Viscosité 27 – 35cps (1 % d’AQ soln)
Poids de la formule 35 000 – 51 000
Forme physique Poudre