Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 1,300,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11330338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11330338 50 g 50g
11340338 250 g -
11320338 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11330338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043728.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Polyvinylpyrrolidone is used to make hair sprays, shampoos, plasma substitutes, detergents and adhesives. It is also used in hair dyes, clarifying agents in wine, beer, and juices, thickeners in inks and paints, water binding agents and protective colloids. It finds application as a special additive for batteries, ceramics, fiberglass, inks, and inkjet, an inhibitor of recrystallisation and to increase resolution in photoresists for cathode ray tubes. Further, it is used for gene delivery. In addition to this, it is used as a pharmaceutical aid, complexing agent and solubilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-39-8
Formule moléculaire (C6H9NO)n
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD01076626
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
CID PubChem 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidine-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Polyvinylpyrrolidone
Note relative au nom M.W. 1,300,000
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7697
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,chlorinated hydrocarbons,amines,nitro paraffins,lower wt fatty acids and chloroform. Insoluble in ether.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.