Learn More
Polyvinylpyrrolidone , MP Biomedicals
Code produit 11475372 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475372 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11475372 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219545180
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
High-purity USP grade polyvinylpyrrolidone powder for laboratory and research applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinylpyrrolidone
CAS 9003-39-8
Quantité 100 g
Formule moléculaire (C6H9NO)n
Numéro MDL MFCD01076626
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
CID PubChem 6917
ChEBI CHEBI:82551
Poids de la formule 40 000 (Moyenne)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Polyvinylpyrrolidone (PVP 40)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyvinylpyrrolidone