Learn More
Sel de potassium d’acide polyvinylsulfurique, environ M.W. 175,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10025980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10025980 25 g Flacon en verre 25g
10702032 5 g Flacon en verre 5g
11976971 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10025980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 418140250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 26837-42-3 | (C2H3KO4S)n | NaN g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26837-42-3
Formule moléculaire (C2H3KO4S)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00081923
Clé InChI WZAPMUSQALINQD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme pvsk, potassium ethenyl sulfate, potassium poly vinyl sulfate, polyvinyl sulfate potassium salt, sulfuric acid, monovinyl ester, polymers, potassium salt, sulfuric acid, monoethenyl ester, homopolymer, potassium salt, vinyl sulfate potassium salt, sulfuric acid vinyl=potassium salt
CID PubChem 5055241
SMILES [K]OS(=O)(=O)OC(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinylsulfuric acid potassium salt
Couleur Beige-marron à blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (-CH2CH(OSO3K)-)n
Nom IUPAC Potassium ; sulfate d’éthényle
Pourcentage de pureté ≥21.2% (K)