Learn More
Contec™ Lingettes Polywipe-C Heatseal
GREENER_CHOICE
Code produit 11912445 Tous les produits Contec Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
23 x 23 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
150 lingettes/sachet
300 essuyeurs/Sachet
75 lingettes/Sachet
Conditionnement:
150 pièces
1500 pièces
750 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage unitSize
11912445 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 150 lingettes/sachet 150 pièces
15942080 23 x 23 cm (9 x 9 in) 300 essuyeurs/Sachet 1500 pièces
15606996 30 x 30 cm (12 x 12 in) 75 lingettes/Sachet 750 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11912445 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PCHS99
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Nettoient les surfaces intérieures des outils de traitement et autres surfaces sensibles des environnements critiques. Les lingettes thermoscellées Polywipe-C conviennent au nettoyage général et sont disponibles en différentes tailles et quantités.
  • Les lingettes sont fabriquées en maille légère de polyester 100 % texturé
  • Adaptées au nettoyage polyvalent
  • Le tissu non abrasif à texture molle nettoie sans rayures.
  • Les lingettes sont découpées au laser et les fibres sont soudées au bord.
  • Résistant aux produits chimiques
  • Bon taux d’adsorption des solvants
  • La forme hexagonale permet d’identifier facilement les lingettes à usage critique des autres.
  • Génération de particules et de fibres extrêmement faible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes thermoscellantes
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 120 gsm
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche
Quantité d’emballage 150 lingettes/sachet
Épaisseur 1 pli