Learn More
Contec™ Lingettes Polywipe-C Heatseal
BIOPHARMA
Code produit 15606996 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
23 x 23 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Quantité d’emballage:
300 essuyeurs/Sachet
75 lingettes/Sachet
Conditionnement:
1500 pièces
750 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Conditionnement
15606996 30 x 30 cm (12 x 12 in) 75 lingettes/Sachet 750 pièces
15942080 23 x 23 cm (9 x 9 in) 300 essuyeurs/Sachet 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15606996 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PCHS1212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    437.82€ / 750 pièces
    Économisez 67.18€
    13% de réduction
Expédition estimée: 05-03-2027
Nettoient les surfaces intérieures des outils de traitement et autres surfaces sensibles des environnements critiques. Les lingettes thermoscellées Polywipe-C conviennent au nettoyage général et sont disponibles en différentes tailles et quantités.
  • Les lingettes sont fabriquées en maille légère de polyester 100 % texturé
  • Adaptées au nettoyage polyvalent
  • Le tissu non abrasif à texture molle nettoie sans rayures.
  • Les lingettes sont découpées au laser et les fibres sont soudées au bord.
  • Résistant aux produits chimiques
  • Bon taux d’adsorption des solvants
  • La forme hexagonale permet d’identifier facilement les lingettes à usage critique des autres.
  • Génération de particules et de fibres extrêmement faible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes thermoscellantes
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 30 x 30 cm (12 x 12 in)
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage à usage général dans les environnements critiques, le nettoyage des surfaces intérieures des outils de traitement et autres équipements
Quantité d’emballage 75 lingettes/Sachet
Épaisseur 1 pli