Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pomalidomide
Code produit 16534504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16534504 250 mg 250mg
16524504 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16534504 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465702500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 19171-19-8 | C13H11N3O4 | 273.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19171-19-8
Formule moléculaire C13H11N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 273.25
Numéro MDL MFCD12756407
Clé InChI UVSMNLNDYGZFPF-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidine-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
SMILES NC1=CC=CC2=C1C(=O)N(C1CCC(=O)NC1=O)C2=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Pomalidomide
Point de fusion 315.0°C to 320.0°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 273.24
compliance-icons
Product Identifier
  • Pomalidomide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pomalidomide