Learn More
Pomalidomide, MedChemExpress
Description
Pomalidomide, the third-generation immunomodulatory agent, acts as molecular glue. Pomalidomide interacts with the E3 ligase cereblon and induces degradation of essential Ikaros transcription factors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pomalidomide |
| CAS | 19171-19-8 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H11N3O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | CC-4047 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (182.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(C(C2=C1C=CC=C2N)=O)C(C(N3)=O)CCC3=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 273.24 |
| Afficher plus |