Learn More
Ponceau S, Fisher BioReagents
Code produit 10776454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10776454 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10776454 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP10310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le Ponceau S est couramment utilisé pour la coloration des protéines sériques et plasmatiques sur les membranes de nitrate de cellulose et d’acétate de cellulose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ponceau S
CAS 6226-79-5
Coefficient d’extinction 350g(-1) cm(-1) min.
Formule moléculaire C22H12N4Na4O13S4
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Identification Pass Test
Clé InChI VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC Tétrasodium ; (4Z)-3-oxo-4-[2[-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]phényl]hydrazinylidène]naphtalène-2,7-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 760.552
CID PubChem 11320219
Lambda max. 512 to 516nm
Poids de la formule 760.57
Perte à la dessiccation Report %
Conditionnement Bouteille en verre
Tension de vapeur Vapor Pressure: Negligible
N° d’indice de couleur 27195
Couleur Rouge marron
pH 9.0
Quantité 10 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ponceau S
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.