Learn More
Ponceau S, MP Biomedicals
Code produit 11447192 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11447192 100 g
11427192 10 g
11437192 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447192 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215194280
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 6226-79-5
Formule moléculaire C22H12N4Na4O13S4
Poids moléculaire (g/mol) 760.552
Clé InChI VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonyme 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfo- phenylazo)phenylazo]-2, 7- naphthalene-disulfonic acid tetrasodium salt
CID PubChem 11320219
Nom IUPAC tétrasodium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]phényl]hydrazinylidène]naphtalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ponceau S
Plage de pourcentage du dosage ∽75%
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 760.6