Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ponceau S, pur
Code produit 10174030 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10174030 25 g 25g
10454915 10 g 10g
10397670 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10174030 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 161470250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.20€
    78.65€ / 25g
    Économisez 16.55€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760.552 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6226-79-5
Formule moléculaire C22H12N4Na4O13S4
Poids moléculaire (g/mol) 760.552
Numéro MDL MFCD00003892
Clé InChI VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonyme C.I. 27195, 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo]-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, tetrasodium salt
CID PubChem 11320219
Nom IUPAC Tétrasodium ; (4Z)-3-oxo-4-[2[-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)diazényl]phényl]hydrazinylidène]naphtalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ponceau S
Teneur en colorant 70% min.
Spectre IR Authentique
Spectrométrie UV Complies
Couleur Bordeaux à marron-rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 760.54
Qualité Pures
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solubilité    •Pour passer le testE11%1 cm    •≥ 350 L g−1 cm−1Lambda Max. (λ)    •514 nm±2 nm
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ponceau S
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.