Learn More
Thermo Scientific™ Solution de coloration Ponceau S
Code produit 17435103 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
3 x 1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
3 pièces
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17435103 500 mL 500mL
17641536 1 000 ml 1000mL
30088667 3 x 1 000 ml 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17435103 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A40000279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.50€
    63.65€ / 500mL
    Économisez 5.85€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution de coloration Ponceau S est une coloration de membrane prête à l’emploi pour évaluer l’efficacité de transfert d’un western blot
La solution de coloration Ponceau S est une coloration de membrane prête à l’emploi pour évaluer l’efficacité de transfert d’un western blot Cette coloration est compatible avec les membranes en nitrate de cellulose et en PVDF. La coloration Ponceau S est réversible et peut être éliminée avec une courte incubation dans du NaOH 0,1 %.
La solution de coloration Ponceau S est une coloration de membrane prête à l’emploi pour évaluer l’efficacité de transfert d’un western blot Cette coloration est compatible avec les membranes en nitrate de cellulose et en PVDF. La coloration Ponceau S est réversible et peut être éliminée avec une courte incubation dans du NaOH 0,1 %.
Les caractéristiques incluent :
• Une méthode non destructive et réversible de coloration et de détection des protéines sur les membranes en nitrocellulose et en PVDF
• Interactions minimales non spécifiques avec la surface membranaire ; fournit une méthode fiable pour la visualisation du transfert de protéines vers une membrane
• Protocole de coloration simple et rapide qui résulte en bandes rose rougeâtre qui sont facilement photographiées
• Inversion facile en moins de cinq minutes
• Détection ultérieure de transfert Western non affectée car la coloration ne modifie pas la protéine liée à la membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Liquide
Formule 0,1 % (p/v) dans l’acide acétique à 5 %
À utiliser avec (application) Transfert Western
Quantité 500 mL
Type de produit Ponceau S Staining Solution