Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers
Code produit 15829816 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 28 ml
5 x 28 ml
10 x 28 ml
30 x 28 ml
Conditionnement:
1 pièce
28mL
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15829816 1 x 28 ml 1 pièce
16375302 1 x 28 ml 28mL
15781816 5 x 28 ml 5 pièces
15919182 5 x 28 ml 5 pièces
15839816 10 x 28 ml 1 pièce
15869776 30 x 28 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15829816 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4363929
 Article restreint
En stock
Includes
Each bottle contains enough polymer for 960 samples
Le polymère POP-7™ est une matrice de séparation pour les analyseurs d’ADN 3730 et 3730xl. Le polymère POP-7™ est personnalisé pour le séquençage de l’ADN et l’analyse de fragments.
  • Matrice de séparation pour les analyseurs d’ADN 3730 et 3730xl
  • Personnalisé pour le séquençage de l’ADN et l’analyse des fragments.
  • Préformulé pour économiser du temps et stimuler la reproductibilité en assurant une formulation uniforme
  • Conçu pour permettre l’utilisation de capillaires à plusieurs reprises pour le séquençage et l’analyse de fragments
  • Ne convient pas à une utilisation avec les analyseurs génétiques ABI PRISM™ des séries 310 et 3100 car il provoque une défaillance de la seringue et une dégradation prématurée des matrices
  • Suffisant pour 8 000 à 12 000 échantillons
À utiliser avec
  • matrice capillaire pour analyseur génétique 3730/3730xl, 50 cm
  • Tampon de charge 3730, 10X
  • Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v1.1
  • Kit de séquençage cyclique BigDye™ Terminator v3.1
  • Formamide Hi-Di™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 98,5 % jusqu’à 900 bases (pour un capillaire de 50 cm), 98,5 % jusqu’à 700 bases (pour un capillaire de 36 cm)
Contenu et stockage Réfrigérer entre 2°C et 8°C.
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’ADN 3730xl, analyseur d’ADN 3730
À utiliser avec (application) Séquençage standard, analyse de fragments (dénaturation)
Durée de vie d’utilisation des instruments Stabilité sur l’instrument pendant 7 jours, suffisante pour 8 000 à 12 000 échantillons
Gamme de produits POP-7
Type de produit Polymère
Quantité 1 x 28 ml
Heure du test 1 heure pour un capillaire de 36 cm (séquence standard), 2 heures pour un capillaire de 50 cm (séquence à lecture longue)