Learn More
Gibco™ Kit pOptiVEC™-TOPO™ TA Cloning™
Code produit 10317963 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10317963 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10317963 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12744017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    868.00€
    842.00€ / 1 kits
    Économisez 26.00€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Le kit Express est conçu pour une croissance et une transfection efficaces des cellules DG44 ovariennes de hamster (CHO) déficientes en dihydrofolate réductase (DHFR) dans une culture en suspension.
  • Le kit OptiCHO™ Express est conçu pour une croissance et une transfection efficaces des cellules DG44 ovariennes de hamster (CHO) déficientes en dihydrofolate réductase (DHFR) dans une culture en suspension.
  • Le kit fournit un protocole de flux de travaux complet ainsi que les composants nécessaires pour une transfection efficace des cellules DHFR DG44 dans un environnement sans sérum et un développement de lignées cellulaires stables ultérieur, notamment :
  • Vecteur pOptiVEC™-TOPO™ - vecteur de clonage bicistronique contenant un gène DHFR pour le développement de lignées cellulaires stables dans les cellules CHO-DG44 (Figure 1) ; le vecteur est adapté TOPO™ et permet le clonage d’un produit PCR contenant votre gène d’intérêt avec une efficacité de >85 %
  • Réactif de transfection Freestyle™ MAX - réactif de transfection sans composants d’origine animale offrant une grande efficacité de transfection et des résultats cohérents
  • Milieu CD OptiCHO™ - un milieu chimiquement défini et exempt de protéines (sans hypoxanthine ou thymidine) spécialement conçu pour la culture cellulaire en suspension à haute densité de cellules CHO-DG44 recombinantes et le rendement en termes de protéines sécrétées
  • Milieu CD DG44 - un milieu chimiquement défini, exempt de protéines, supplémenté par de l’hypoxanthine et de la thymidine pour favroriser la croissance optimale des cellules DG44 dans une culture en suspension
  • Cellules DG44 - préadaptées au milieu CD DG44 et sélectionnées pour une croissance cellulaire et une transfection supérieures
  • En outre, le kit OptiCHO™ Express fournit le SFM GIBCO™ OptiPRO™ pour une formation améliorée des complexes ADN-lipides, la L-glutamine (fournie séparément pour une stabilité accrue des milieux) et le Pluronic™ F-68 pour contrôler les forces de cisaillement dans les cultures en suspension.
  • Stockage : Conserver le Pluronic™ F-68 entre 15°C et 30°C. Conserver le milieu CD DG44, le SFM OptiPRO™, le milieu CD OptiCHO™ et le réactif de transfection FreeStyle™ MAX entre 2°C et 8°C dans l’obscurité. Conserver la L-glutamine, le vecteur pOptiVEC™-TOPO™, l’amorce de séquençage sens CMV et l’amorce de séquençage antisens EMCV IRES entre -5°C et -20°C. Conserver les cellules E. coli chimiquement compétentes One Shot™ TOP10 à -80°C. Conserver les cellules DG44 dans de l’azote liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de clonage TOPO™-TA
Système constitutif ou inductible Constitutif
Type de livraison Transfection
Format Kit
À utiliser avec (application) Clonage
Principales fonctions Production de protéines, développement de lignées cellulaires stables
Gamme de produits Gibco
Type de produit Kit de clonage
Accélérateur CMV
Marqueur de protéine Non marqué
Quantité 1 kit
Agent de sélection (eucaryotique) Milieux HT (-), MTX (méthotrexate)
Vecteur Vecteurs TOPO-TA