Learn More
Fisherbrand™ Cryoles en plaques de 25 ml en plaques
Code produit 17494012 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Product Type:
Moyen
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Product Type unitSize
17494012 Moyen 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17494012
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À des fins de laboratoire et à des fins industriels
  • Type de matériel : Chine
  • Couleur : blanc
  • Footpieds/boîte : 0,237
Spécification
Couleur Blanc
Description Taille des pores : 15 microns
Matériau Porcelaine
À utiliser avec (application) À des fins de laboratoire et industrielles
Capacité (métrique) 25 mL
Product Type Moyen