Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir Buchner en porcelaine
Description
- Pour une utilisation dans les applications de filtration en laboratoire
- Fournis individuellement
- Résistance élevée aux produits chimiques et à la température
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1,9 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 35mm |
| Matériau | Porcelaine |
| Hauteur (métrique) | 260 mm |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) de la plaque | 190mm |
| Diamètre (métrique) du disque | 190mm |
| Longueur (métrique) du tube | 120mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Entonnoir Buchner |