Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir Buchner en porcelaine
Code produit 10623491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1.25 ml
10.6 ml
10 ml
25 ml
3 ml
4.3 ml
5.8 ml
Diamètre (métrique) de la plaque:
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) de la plaque Conditionnement
10623491 10 ml 29 mm 1 pièce
10303081 3 ml 19 mm 1 pièce
10781922 25 ml 42 mm 1 pièce
10027440 1.25 ml 155 mm 1 pièce
10695021 4.3 ml 250 mm 1 pièce
10642911 5.8 ml 279 mm 1 pièce
10579021 10.6 ml 330 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10623491 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 127C/00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.85€
    43.53€ / 1 pièces
    Économisez 10.32€
    19% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Utilisez ces entonnoirs pour une variété d’applications. Les entonnoirs Büchner en porcelaine Haldenwanger™ sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Disponible avec plaque de filtration perforée fixe
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Porcelaine
Hauteur (métrique) 60 mm
Diamètre (métrique) de la plaque 29 mm
Diamètre (métrique) du disque 29 mm
Quantité 1 de chaque
Type de produit Entonnoir Buchner