Learn More
Karl Hecht™ Creusets en porcelaine
Code produit 10670792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10670792 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10670792 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 47040050
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Sous une forme moyenne à élevée pour les applications générales de laboratoire.
  • Sans housse
  • Glacé pour une finition lisse
  • Hauteur de 40 mm, diamètre de 50 mm
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Capacité (métrique) 50 ml
Diamètre (métrique) externe 50 mm
Hauteur (métrique) 40 mm
Product Type Creuset
Forme forme moyenne-haute